Sodium gluconate USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Sodium D-gluconateAcide gluconique sel de sodium
SPCMS1286-2.5KGEA 337 EUR InStock
SPCMS1286-2.5KG SPCMS1286-500GM SPCMS1286-12KG SPCMS1286-45KGBL
Sodium gluconate USP
Sodium gluconate
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
MW: 218,14 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Numéro MDL: MFCD00064210
Numéro CAS: 527-07-1
Merck Index: 12,08766
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/06/2299006.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité