Sodium stéarate, en poudre NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
S1447-12KG S1447-2.5KG S1447-50KGBL S1447-500GM
SPCMS1447-12KGEA 1090 EUR InStock
SPCMS1447-12KG SPCMS1447-2.5KG SPCMS1447-50KGBL SPCMS1447-500GM
Sodium stéarate, en poudre NF
Sodium stéarate
Form: Powder
Formule: C₁₈H₃₅NaO₂
Point de fusion: 288 °C
Densité: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036404
Numéro CAS: 822-16-2
EINECS: 212-490-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 90% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité