Amidon (de maïs), en poudre NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
S1552-12KG S1552-45KGBL S1552-500GM
SPCMS1552-12KGEA 661 EUR InStock
SPCMS1552-12KG SPCMS1552-45KGBL SPCMS1552-500GM
Amidon (de maïs), en poudre NF
Amidon
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité