Brij® 35
Fournisseur: Spectrum Chemical
B1593-2.5KG B1593-25GM
SPCMB1593-2.5KGEA 1350 EUR InStock
SPCMB1593-2.5KG SPCMB1593-25GM
Brij® 35
Brij® 35
Formule: C₁₈H₃₇(OCH₂CH₂)nOH,n~100
Numéro MDL: MFCD00074177
Numéro CAS: 9005-00-9
EINECS: 500-017-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité