Brij® S2
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
B1670-12KG B1670-2.5KG
SPCMB1670-12KGEA 2160 EUR InStock
SPCMB1670-12KG SPCMB1670-2.5KG
Brij® S2
Brij® S2
Brij(R) S2 or Polyoxyethylene (2) Stearyl Ether are designed to emulsify and produce stable dispersions of cosmetic materials. It appears as a colorless to light yellow liquid that may become hazy or form a precipitate
Formule: C₁₈H₃₇(OCH₂CH₂)₂OH
Densité: 0.893 g/mL (25 °C) (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074177
Numéro CAS: 9005-00-9
EINECS: 500-017-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité