Sodium L(+)-ascorbate USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
SO108-50KGBL SO108-5KG SO108-500GM SO108-100GM
SPCMSO108-50KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMSO108-50KGBL SPCMSO108-5KG SPCMSO108-500GM SPCMSO108-100GM
Sodium L(+)-ascorbate USP
Sodium L(+)-ascorbate
Formule: C₆H₇NaO₆
Point de fusion: 219 °C
Densité: 1.799 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082340
Numéro CAS: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité