Acide stéarique, en poudre NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Acide octadécanoïque
SPCMST110-12KGEA 1190 EUR InStock
SPCMST110-12KG SPCMST110-2.5KG SPCMST110-45KGBL
Acide stéarique, en poudre NF
Acide stéarique
Form: Powder
Formule: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284,48 g/mol
Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67 °C
Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 196 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00002752
Numéro CAS: 57-11-4
Merck Index: 13,08882
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/06/724006.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 40% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité