1-Octadécanol NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
ST115-12KG ST115-2.5KG ST115-45KGBL
SPCMST115-12KGEA 1680 EUR InStock
SPCMST115-12KG SPCMST115-2.5KG SPCMST115-45KGBL
1-Octadécanol NF
1-Octadécanol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
Point d'ébullition: 336 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…57 °C
Densité: 0.805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002823
Numéro CAS: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 12,08960
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 90% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité