Bismuth (III) citrate, en poudre USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
B1973-12KGBL B1973-25KGBL
SPCMB1973-12KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMB1973-12KGBL SPCMB1973-25KGBL
Bismuth (III) citrate, en poudre USP
Bismuth (III) citrate
Form: Powder
Formule: C₆H₅BiO₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050817
Numéro CAS: 813-93-4
EINECS: 212-390-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 49% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité