Acide undéc-10-énoïque USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Acide undécylènique
SPCMUN105-20LTEA 0 EUR InStock
SPCMUN105-20LT SPCMUN105-4LT
Acide undéc-10-énoïque USP
Acide undéc-10-énoïque
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24 °C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 146 °C
Numéro MDL: MFCD00004442
Numéro CAS: 112-38-9
Merck Index: 12,09983
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 97% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité