Vitamine A palmitate USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
V1159-1LT V1159-5KGBL
SPCMV1159-1LTEA 2860 EUR InStock
SPCMV1159-1LT SPCMV1159-5KGBL
Vitamine A palmitate USP
Vitamine A palmitate
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₃₆H₆₀O₂
Numéro MDL: MFCD00019414
Numéro CAS: 79-81-2
EINECS: 201-228-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 95% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité