Vanilline NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: 4-Hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde
SPCMVA130-12KGEA 3560 EUR InStock
SPCMVA130-12KG SPCMVA130-2.5KG SPCMVA130-50KGBL
Vanilline NF
Vanilline
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼82 °C
Densité: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 153 °C
Numéro MDL: MFCD00006942
Numéro CAS: 121-33-5
Merck Index: 12,10069
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/05/746905.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 97% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité