Gomme xanthane NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
XA105-100GM XA105-12KG XA105-2.5KG XA105-500GM XA105-45KGBL
SPCMXA105-100GMEA 87.3 EUR InStock
SPCMXA105-100GM SPCMXA105-12KG SPCMXA105-2.5KG SPCMXA105-500GM SPCMXA105-45KGBL
Gomme xanthane NF
Gomme xanthane
Xanthan Gum, NF is a natural gum polysaccharide used as a thickener or rheology modifier and emulsion stabilizer. Spectrum Chemical NF products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131256
Numéro CAS: 11138-66-2
EINECS: 234-394-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 91% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité