D-Gluconate de zinc ≥97.0% USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Z1077-12KG Z1077-50KGBL Z1077-2.5KG
SPCMZ1077-12KGEA 2530 EUR InStock
SPCMZ1077-12KG SPCMZ1077-50KGBL SPCMZ1077-2.5KG
D-Gluconate de zinc ≥97.0% USP
D-Gluconate de zinc
ZINC GLUCONATE, USP is a zinc salt of gluconic acid can also be manufactured by fermenting glucose. It comes as a white powder and is used in cold treating lozenges and as one of the more effective ways of delivering zinc as a dietary supplement. Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formule: C₁₂H₂₂O₁₄Zn
Numéro MDL: MFCD00868110
Numéro CAS: 4468-02-4
EINECS: 224-736-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Anhydrous Basis) 97.0 - 102.0 %
pH of a 1 in 100 Solution 5.5 - 7.5
Water max. 11.6 %
Chloride (Cl) max. 0.05 %
Sulfate max. 0.05 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité