Silica reagents for 5000 silica analyzer
Fournisseur: Hach
199503 2347003 2353103 2100803 4562700
HACH199503EA 150 EUR InStock
HACH199503 HACH2347003 HACH2353103 HACH2100803 HACH4562700
Silica reagents for 5000 silica analyzer
Kits de tests environnementaux
One unit each of the reagents is sufficient for 30 days of operation. The standard solution is sufficient for ten calibrations.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité