Copper(II) gluconate
Fournisseur: Spectrum Chemical
C1334-2.5KG C1334-25KGBL
SPCMC1334-2.5KGEA 1940 EUR InStock
SPCMC1334-2.5KG SPCMC1334-25KGBL
Copper(II) gluconate
Copper(II) gluconate
Formule: C₁₂H₂₂CuO₁₄
MW: 453,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075297
Numéro CAS: 527-09-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité