Cellulose, microcristallin NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
C1679-12KGBL C1679-2.5KG C1679-50KGBL
SPCMC1679-12KGBLEA 1370 EUR InStock
SPCMC1679-12KGBL SPCMC1679-2.5KG SPCMC1679-50KGBL
Cellulose, microcristallin NF
Cellulose
Allergen statement (available upon request)
Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Point de fusion: 260…270 °C
Densité: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081512
Numéro CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité