D-Gluconate de calcium, anhydre, en poudre USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
C1939-12KG C1939-2.5KG C1939-50KGBL
SPCMC1939-12KGEA 1230 EUR InStock
SPCMC1939-12KG SPCMC1939-2.5KG SPCMC1939-50KGBL
D-Gluconate de calcium, anhydre, en poudre USP
D-Gluconate de calcium
Form: Powder
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
Point de fusion: 178 °C
Numéro MDL: MFCD00064209
Numéro CAS: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité