Acide butyrique
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMB1195-200LTBLEA 8570 EUR InStock
SPCMB1195-200LTBL SPCMB1195-20LTBL SPCMB1195-2.5LTPV
Acide butyrique
Acide butyrique
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 163,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 0,958 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67 °C
Numéro MDL: MFCD00002814
Numéro CAS: 107-92-6
ONU: 2820
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01593
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité