Calcium hydroxyde, en poudre USP, Ph. Eur., BP, JP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Danger
CA150-12KG CA150-2.5KG CA150-45KGBL
SPCMCA150-12KGEA 900 EUR InStock
SPCMCA150-12KG SPCMCA150-2.5KG SPCMCA150-45KGBL
Calcium hydroxyde, en poudre USP, Ph. Eur., BP, JP
Calcium hydroxyde
Kosher certified
Formule: Ca(OH)₂
Point de fusion: 550 °C
Densité: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ONU: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 95% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité