NMR pipettes, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP897085-0009 SP897085-0007
SCERSP897085-0009EA 161 EUR InStock
SCERSP897085-0009 SCERSP897085-0007
NMR pipettes, KIMBLE®
Pipettes Pipettes Pasteur
Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP type I and ASTM E438, type I, class B requirements.
These extended tip NMR pipettes are for retrieving and adding samples in NMR tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité