Pipettes monocanal, mécaniques, à volume variable, Tacta
Fournisseur: Sartorius
LH-729010 LH-729020 LH-729030 LH-729050 LH-729060 LH-729070 LH-729080 LH-729090
613-5478EA 355 EUR InStock
613-5478 613-5479 613-5480 613-5481 613-5482 613-5483 613-5484 613-5485
Pipettes monocanal, mécaniques, à volume variable, Tacta
Pipettes Micropipettes
Cette pipette mécanique à grand écran a été conçue pour le confort. La Tacta rend le pipetage sûr et facile, et offre des résultats précis et fiables. Les matériaux utilisés pour la pipette ont été choisis avec soin, et chaque composant a été développé pour répondre aux normes les plus strictes.
  • Prise en main confortable grâce à la forme ergonomique de sa poignée
  • Faibles forces de pipetage et d'éjection de la pointe pour réduire les risques de Troubles Musculo Squelettiques des Membres Supérieurs (TMS-MS)
  • Système unique Sartorius Optilock pour une grande flexibilité de réglage du volume et de verrouillage
  • Libération des pointes douce et contrôlée grâce à la nouvelle technologie Optiject de Sartorius
  • Ajustage de calibration pour des résultats précis avec différents types de liquides
  • Nettoyage aisé en ne démontant que trois éléments
  • Peut être entièrement stérilisée à la vapeur ou en autoclave
* Safe-cone plus filter
Informations de commande: Fourni avec outil de réglage, quatre étiquettes d'identification, filtres Safe-Cone (sauf les modèles de 3 et 10 µl), graisse autoclavable (1 g), porte-pipette, adaptateur pour carrousel, certificat QC de contrôle gravimétrique selon la norme ISO 8655-6 et guide de démarrage rapide.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité