Pipettes multicanaux, à volume variable, mécaniques, Tacta
Fournisseur: Sartorius
LH-729120 LH-729130 LH-729140 LH-729220 LH-729230 LH-729240
613-5486EA 953 EUR InStock
613-5486 613-5487 613-5488 613-5489 613-5490 613-5491
Pipettes multicanaux, à volume variable, mécaniques, Tacta
Pipettes Micropipettes
Cette pipette mécanique munie d'un grand affichage a été conçue dans un souci de confort. Tacta permet de simplifier et de sécuriser le pipetage tout en produisant des résultats précis et fiables. La pipette est fabriquée à partir de matériaux soigneusement sélectionnés, où chaque composant répond aux normes optimales.
  • Maniement confortable grâce à la poignée ergonomique
  • Les faibles forces pour l'éjection de la pointe et le pipetage réduisent le risque de troubles des membres supérieurs d'origine professionnelle
  • Le système unique Sartorius Optilock offre une certaine flexibilité pour le réglage du volume et le verrouillage
  • Éjection de la pointe contrôlée et lisse grâce à la nouvelle technologie Sartorius Optiject
  • Réglage de l'étalonnage pour produire des résultats précis pour divers types de liquides
  • Facile à nettoyer, avec seulement trois parties à démonter
  • Stérilisation intégrale à la vapeur ou en autoclave
* Filtre Safe-Cone Plus
Informations de commande: fourni avec outil de réglage, quatre étiquettes d'identification, des filtres Safe-Cone (sauf les modèles 3 et 10 ?l), une graisse autoclavable (1 g), un porte-pipettes, un adaptateur de carrousel, un certificat de contrôle qualité issu de tests gravimétriques conformément à la norme ISO 8655-6 et un guide de démarrage rapide.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité