N-Acetyl-D-galactosamine, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
02100064.1 0210006425 0210006405 02100064.5 0210006401
ICNA02100064.1EA 74.6 EUR InStock
ICNA02100064.1 ICNA0210006425 ICNA0210006405 ICNA02100064.5 ICNA0210006401
N-Acetyl-D-galactosamine, poudre blanche
N-Acetyl-D-galactosamine
Soluble in water (100 mg/ml - clear, colourless solution).
N-Acetyl-D-galactosamine(GalNAc), an aminosugar, is a component of many O-linked and N-linked glycan structures.
N-Acetyl-D-galactosamine is the intial O-linked sugar to many serine and threonine residues in protein glycosylations.
Soluble in water (100 mg/ml - clear, colourless solution).
Formule: C₈H₁₅NO₆
MW: 221,21 g/mol
Point de fusion: 160…161 °C (lit.)
Numéro MDL: MFCD00065372
Numéro CAS: 14215-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité