N-Acetyl-L-arginine dihydrate, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0210007805 0210007810
ICNA0210007805EA 67.5 EUR InStock
ICNA0210007805 ICNA0210007810
N-Acetyl-L-arginine dihydrate, en poudre
N-Acetyl-L-arginine dihydrate
Clear colorless solution at 50 mg/mL in 1 M hydrochloric acid.
Formule: C₈H₁₆N₄O₃·₂H₂O
Numéro MDL: MFCD00019733
Numéro CAS: 210545-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité