ɑ-Chloralose ≥90%, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0210045980 0210045910
ICNA0210045980EA 1493 EUR InStock
ICNA0210045980 ICNA0210045910
ɑ-Chloralose ≥90%, en poudre
alpha-Chloralose
Soluble in ethanol (10 mg/ml - clear to slightly hazy, colourless to faintly yellow or yellow-brown).
α-Chloralose, may contain approx. 10% of β-Anomer
α-Chloralose is used as an anesthetic for laboratory animals.
Formule: C₈H₁₁Cl₃O₆
Numéro MDL: MFCD00005542
Numéro CAS: 15879-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité