Oleoyl coenzyme A dipotassium salt ≥90%, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0210090410 0210090450 0210090401 0210090405
ICNA0210090410EA 343.8 EUR InStock
ICNA0210090410 ICNA0210090450 ICNA0210090401 ICNA0210090405
Oleoyl coenzyme A dipotassium salt ≥90%, en poudre
Oleoyl coenzyme A dipotassium salt
Soluble in water.
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Oleoyl coenzyme A (Oleoyl-CoA) may be used to study the specificity and kinetics of enzymes such as acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 1 (ACAT1) involved in long chain fatty acid cholesterol esterification.
Formule: C₃₉H₆₆N₇O₁₇P₃SK₂·3H₂O
Numéro MDL: MFCD00871328
Numéro CAS: 1716-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité