Cholesterol hydrogen succinate, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Succinic Acid Monocholesterol Ester, 5-Cholesten-3β-ol 3-hemisuccinate, Cholesteryl Hydrogen Succinate, 3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hemisuccinate, Cholesteryl Hemisuccinate, CHS
0210137980 0210137905 0210137925
ICNA0210137980EA 2483 EUR InStock
ICNA0210137980 ICNA0210137905 ICNA0210137925
Cholesterol hydrogen succinate, en poudre
Cholesterol hydrogen succinate
Appearance in solution: (5% in toluene) clear, water white
Formule: C₃₁H₅₀O₄
MW: 486,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037705
Numéro CAS: 1510-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité