5-Iodo-2'-deoxycytidine, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
02102062.1 02102062.5 0210206201 0210206205
ICNA02102062.1EA 36.1 EUR InStock
ICNA02102062.1 ICNA02102062.5 ICNA0210206201 ICNA0210206205
5-Iodo-2'-deoxycytidine, en poudre
5-Iodo-2'-deoxycytidine
5-Iodo-2′-deoxycytidine (5-iododeoxycytidine) is used in the construction of DNA oligomers to enable structural studies and photoactivated cross-linking. 5-Iodo-2′-deoxycytidine is used in the synthesis of other modified nucleosides, such as 5-ethynylferrocenyl-2′-deoxycytidine used in semiconductor electrodes and 10-(2-deoxyβ-D-ribofuranosyl)pyrimido[4′,5′:4,5]pyrimido[1,6-a]indole-6,9(7H)-dione (dCPPI).
Formule: C₉H₁₂IN₃O₄
Numéro MDL: MFCD00038063
Numéro CAS: 611-53-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité