Acide α-linolénique 45 - 65%, liquide
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
0210218890 0210218880 0210218891
ICNA0210218890EA 359 EUR InStock
ICNA0210218890 ICNA0210218880 ICNA0210218891
Acide α-linolénique 45 - 65%, liquide
Acide α-linolénique
Linolenic acid belongs to the class of omega-3 fatty acids.
Formule: C₁₈H₃₀O₂
MW: 278,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065720
Numéro CAS: 463-40-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité