Acide 4-hydroxybenzoïque ≥99%, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0210257791EA 280 EUR InStock
ICNA0210257791 ICNA0210257780 ICNA0210257790
Acide 4-hydroxybenzoïque ≥99%, en poudre
Acide 4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002547
Numéro CAS: 99-96-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité