L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pectin, powder
Fournisseur: MP Biomedicals
0210258791 0210258780 0210258790
ICNA0210258791EA 0 EUR InStock
ICNA0210258791 ICNA0210258780 ICNA0210258790
Pectin, powder
Pectin
Soluble in water (1 g/20 ml - viscous solution acid to litmus); insoluble in organic solvents.
Pectin is a heterosaccharide, component of terrestrial plant cell walls.
It is used as a substrate to identify, differentiate and characterised pectinase(s). It is also used to study its degradation by pectinolytic bacteria.
Numéro MDL: MFCD00081838
Numéro CAS: 9000-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité