Sodium polyanetholesulphonate, en poudre, Qualité Réactif
Fournisseur: MP Biomedicals
0210292390 0210292305 0210292325 0210292380
ICNA0210292390EA 3092 EUR InStock
ICNA0210292390 ICNA0210292305 ICNA0210292325 ICNA0210292380
Sodium polyanetholesulphonate, en poudre, Qualité Réactif
Sodium polyanetholesulphonate
Soluble in water (100 mg/ml, swells and dissolves slowly); insoluble in alcohol.
Polyanetholesulphonic acid sodium salt is a polymer of anetholesulphonic acid.
Polyanetholesulphonic acid sodium salt is used as Anticoagulant.
Polyanetholesufonic acid has effect on antithrombin III activity.
Formule: (C₁₀H₁₁O₄SNa)n
Numéro MDL: MFCD00148427
Numéro CAS: 55963-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité