Acetoacetyl Coenzyme A Trisodium Salt Tetrahydrate ≥90%
Fournisseur: MP Biomedicals
0215022405 0215022401 0215022425 0215022450
ICNA0215022405EA 244 EUR InStock
ICNA0215022405 ICNA0215022401 ICNA0215022425 ICNA0215022450
Acetoacetyl Coenzyme A Trisodium Salt Tetrahydrate ≥90%
Acetoacetyl coenzyme a trisodium salt tetrahydrate
Acetoacetyl-CoA is a precursor of poly-beta-hydroxybutyrate polymers in microorganisms. It plays an important role in the biosynthesis of nonactin.
It may be used as a substrate for a number of enzymes including acetoacetyl-CoA thiolase which produces acetyl-CoA in reverse condensation reaction and (3-Hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (CoA) synthase (HMGCS)) which produces 3-hydroxy-3-methylglutaryl (HMG)-CoA in the mevalonate pathway leading to terpenoid biosynthesis.
Soluble in water (50 mg/ml - clear colorless to faint yellow solution).
Formule: C₂₅H₃₇N₇O₁₈P₃SNa₃·4H₂O
Numéro CAS: 102029-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité