Amberlite® IRA-900 (Cl), billes (échangeur d'anions fortement basique)
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0215031990EA 90.4 EUR InStock
ICNA0215031990 ICNA0215031980
Amberlite® IRA-900 (Cl), billes (échangeur d'anions fortement basique)
Amberlite® IRA-900 (Cl)
Chloride form quaternary ammonium functionality.Strongly basic, macroreticular resin of moderately high porosity with benzyltrialkylammonium functionality.
Amberlite® IRA-900 is a strongly basic (type I) anion exchange resin for decolorizing intermediate to light solutions, concentrating heparin at neutral pH, removing metal ions, etc. Used for recovery of high molecular weight organics from process streams; sugar decolorising.
Practically insoluble in water.
Attention: Research Use Only (RUO).
Numéro MDL: MFCD00132712
Numéro CAS: 9050-97-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité