Ellagic acid, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: 2,3,7,8-Tetrahydroxychromeno[5,4,3-cde]chromene-5,10-dione, 4,4',5,5',6,6'-Hexahydroxydiphenic acid 2,6,2',6'-dilactone
0215102905 0215102901 0215102910
ICNA0215102905EA 287 EUR InStock
ICNA0215102905 ICNA0215102901 ICNA0215102910
Ellagic acid, en poudre
Ellagic acid
Soluble in 1 M Sodium Hydroxide (10 mg/ml - dark brown to green solution) or other alkalies; soluble in pyridine. Slightly soluble in water or ethanol.
Formule: C₁₄H₆O₈
MW: 302,194 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006914
Numéro CAS: 476-66-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité