EDTA sel trisodique monohydraté, poudre cristalline
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Hydrate, Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate monohydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid trisodium salt monohydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid trisodium salt monohydrate, Edetic acid trisodium salt monohydrate
0215108891 0215108890
ICNA0215108891EA 417 EUR InStock
ICNA0215108891 ICNA0215108890
EDTA sel trisodique monohydraté, poudre cristalline
EDTA sel trisodique monohydraté
Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Hydrate White Crystalline Powder
  • Presentation : White Crystalline Powder
  • Solubility : Water soluble. Clear colorless to light yellow solution at 32gm plus 100mL of 1M sodium hydroxide.
  • Auto Ignition : > 200 °C (DIN 51794)(Lit.)
Formule: C₁₀H₁₃N₂Na₃O₈·1H₂O
MW: 376,21 g/mol
Point de fusion: 250 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10378-22-0
ONU: 3077
ADR: ,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité