5-Guanylylimidodiphosphate tetralithium salt, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0215120410 0215120425 0215120405
ICNA0215120410EA 1083 EUR InStock
ICNA0215120410 ICNA0215120425 ICNA0215120405
5-Guanylylimidodiphosphate tetralithium salt, en poudre
5-Guanylylimidodiphosphate tetralithium salt
Formule: C₁₀H₁₃Li₄N₆O₁₃P₃
Numéro CAS: 64564-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité