4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0215168183 0215168180
ICNA0215168183EA 286 EUR InStock
ICNA0215168183 ICNA0215168180
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, en poudre
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Soluble in methanol, warm water (100 mg/65 ml) and DMF (20 mg/ml).
Formule: C₁₈H₂₁NO₈
Numéro MDL: MFCD00065481
Numéro CAS: 37067-30-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité