D-ribulose ≥85%, liquide
Fournisseur: MP Biomedicals
0215202880 0215202890 0215202810 0215202825
ICNA0215202880EA 435 EUR InStock
ICNA0215202880 ICNA0215202890 ICNA0215202810 ICNA0215202825
D-ribulose ≥85%, liquide
D-ribulose
Formule: C₅H₁₀O₅
Numéro CAS: 488-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité