Fura 2-AM, Solide
Fournisseur: MP Biomedicals
02152286.5 0215228601
ICNA02152286.5EA 273 EUR InStock
ICNA02152286.5 ICNA0215228601
Fura 2-AM, Solide
Fura 2-AM
The acetoxymethyl ester of the chelator is soluble in dimethyl sulfoxide (10 mg/ml) and in nonpolar solvents such as chloroform, acetone and benzene. It is insoluble in water or methanol.
  • Ion Specificity: Ca2+ > Mg2+, protons
  • Dissociation constants: Ca2+ complex - 135 - 224 nM; Mg2+ complex - 6 - 10 mM
Formule: C₄₄H₄₇N₃O₂₄
Numéro MDL: MFCD00036976
Numéro CAS: 108964-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité