Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ICNA02153693

Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0215369310EA 29.5 EUR InStock
ICNA0215369310 ICNA0215369315 ICNA0215369325
ICNA02153693
Applications: Administration of haloperidol Metabolite III effected a suppression of locomotor activity and induced catalepsy in a manner similar to that observed with haloperidol.
Soluble in methanol or dilute aqueous base; insoluble in water.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité