N-Acetylneuraminic acid ≥98%, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0215385191 0215385125
ICNA0215385191EA 1462 EUR InStock
ICNA0215385191 ICNA0215385125
N-Acetylneuraminic acid ≥98%, en poudre
N-Acetylneuraminic acid
Soluble in water.
Formule: C₁₁H₁₉NO₉
Numéro MDL: MFCD00006620
Numéro CAS: 131-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité