Alverine citrate salt, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0215473225 0215473205
ICNA0215473225EA 353 EUR InStock
ICNA0215473225 ICNA0215473205
Alverine citrate salt, en poudre
Alverine citrate salt
Used for studies of pharmacological activity including: synergism with fluconazole against Saccharomyces cerevisiae and Candida albicans, efficacy of combination with simeticone on abdominal pain associated with irritable bowel syndrome, nutrient-sensitised screening for drugs that shift energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis,drug effects viewed from a signal transduction network perspective, enhanced cytotoxic effect of proteasome inhibitor MG132, mechanism of action on phasic smooth muscles.
Formule: C₂₆H₃₅NO₇
Numéro MDL: MFCD00035086
Numéro CAS: 5560-59-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité