β-Caryophyllene, liquide
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: (1R,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-methylene-bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, (1R,9S,E)-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene, (−)-β-Caryophyllene, (-)-trans-caryophyllene, NSC 11906
0215494425 0215494405
ICNA0215494425EA 614 EUR InStock
ICNA0215494425 ICNA0215494405
β-Caryophyllene, liquide
β-Caryophyllene
(-)-trans-Caryophyllene is a natural bicyclic sesquiterpene that is a constituent of many essential oils.
Formule: C₁₅H₂₄
MW: 204,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075925
Numéro CAS: 87-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité