Melanin
Fournisseur: MP Biomedicals
0215534391 0215534394 0215534380 0215534383
ICNA0215534391EA 578 EUR InStock
ICNA0215534391 ICNA0215534394 ICNA0215534380 ICNA0215534383
Melanin
Melanin
Soluble in dilute NH3.
Prepared by persulphate oxidation of tyrosine.
Melanin is a natural substance that gives color (pigment) to hair, skin, and the iris of the eye. It is produced by cells in the skin called melanocytes. Melanin also helps protect the skin from the sun. Melanin is an extremely stable molecule, and highly resistant to the digestion by most acids and bases.
Melanin is used to prepare inhibitor in Real Time PCR analysis.
Formule: C₁₈H₁₀N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00131581
Numéro CAS: 8049-97-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Dark Gray Powder
Storage Store at −0 °C.
Source Synthetic
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité