Methyl myristoleate ≥99%, liquide
Fournisseur: MP Biomedicals
0215576150 0215576180 0215576190
ICNA0215576150EA 66.8 EUR InStock
ICNA0215576150 ICNA0215576180 ICNA0215576190
Methyl myristoleate ≥99%, liquide
Methyl myristoleate
Sealed ampule
Formule: C₁₅H₂₈O₂
Numéro MDL: MFCD00056299
Numéro CAS: 56219-06-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité