Acide 2-nitro-5-thiocyanatobenzoïque, poudre cristalline
Fournisseur: MP Biomedicals
0215592991 0215592983
ICNA0215592991EA 357 EUR InStock
ICNA0215592991 ICNA0215592983
Acide 2-nitro-5-thiocyanatobenzoïque, poudre cristalline
Acide 2-nitro-5-thiocyanatobenzoïque
2-nitro-5-thiocyanatobenzoic acid (NTCB) is commonly used to cyanylate and cleave proteins at cysteine residues.
Formule: C₈H₄N₂O₄S
Numéro MDL: MFCD00007139
Numéro CAS: 30211-77-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité