Dexamethasone sodium phosphate ≥97%
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Dexamethasone 21-Phosphate disodium salt hydrate, Dexamethasone 21-phosphate disodium salt
0215756594 0215756590 0215756591
ICNA0215756594EA 1712 EUR InStock
ICNA0215756594 ICNA0215756590 ICNA0215756591
Dexamethasone sodium phosphate ≥97%
Dexamethasone sodium phosphate
Soluble in water (200 mg/4 ml - clear, faint yellow solution).
Free Dexamethasone: <1,0%; Phosphate: <1,0%; Water and Alcohol Content: <16,0%
Dexamethasone Sodium Phosphate is also used in the treatment of emetic effects of cancer therapy and epicondylitis.
An anti-inflammatory glucocorticoid, a pro-drug that is converted to dexamethasone in vivo; stimulates glutamine uptake in the cerebral cortex.
Formule: C₂₂H₂₈FNa₂O₈P
MW: 516,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079105
Numéro CAS: 2392-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité