Xylazine hydrochloride, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
0215830725 0215830701 0215830705
ICNA0215830725EA 1054 EUR InStock
ICNA0215830725 ICNA0215830701 ICNA0215830705
Xylazine hydrochloride, poudre blanche
Xylazine hydrochloride
Xylazine hydrochloride is an alpha agonist with sedative, analgesic and muscle relaxant properties.
  • Presentation : White Powder
  • Solubility : Soluble in water (50 mg/mL).
  • Key Applications : To produce rapid and reversible anesthesia in experimental animals
  • Product Type : Biochemicals
A solution of ketamine hydrochloride and xylazine hydrochloride has been used together to produce rapid and reversible anesthesia in experimental animals. Xylazine elicited a diuretic response in ketamine-anesthesised animals, probably through activation of complex peripheral and CNS α2-adrenergic receptor systems.
α2-Adrenergic receptor agonist, sedative, muscle relaxant.
Formule: C₁₂H₁₆N₂S
Point de fusion: 161...171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058196
Numéro CAS: 23076-35-9
ONU: 2811
ADR: ,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 161 - 171°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité